VWR® Compact Vacuum Pumps For Filtration and Solid Phase Extraction
Toimittaja: VACUUBRAND
721111 721112 20721010 721011 721012 20721110
181-0239EA 1040 EUR
181-0239 181-0240 181-0235 181-0236 181-0237 181-0238
VWR® Compact Vacuum Pumps For Filtration and Solid Phase Extraction
Pumput Membraanipumput
Vakuumisuodatus on yksi yleisimpiä näytteen preparointitapoja kemiassa, mikrobiologiassa, jätevedenpuhdistuksessa ja muissa analyyttisissa prosesseissa. VP 100- ja VP 100 C -kalvopumput ovat pienikokoinen, tehokas ja helppokäyttöinen ratkaisu, joka soveltuu sekä yksittäisiin että moninkertaisiin suodatuksiin.
  • Kätevä, nopea ja yksinkertainen käyttää, koska virtakytkin on nyt pumpun yläosassa
  • Uusi patentoitu moottorin kiinnitys tekee pumpusta erittäin hiljaisen ja lähes täysin värinättömän
  • Tarvitsee vain vähän pöytätilaa
  • Moottoriyksikkö ei