Kulta(I)jodidi ≥99%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
16617.03 16617.06
16617.03EA 484 EUR
16617.03 16617.06
Kulta(I)jodidi ≥99%
Kulta(I)jodidi
Purity: 99% CAS No.: 10294-31-2 Molecular Formula: AuI Formula Weight: 323.87 Physical Form: Crystalline Density: 8.25 Melting Point: 120° dec. Solubility: Insoluble in water. Soluble in alkali iodide, cyanide solutions. Decomposes in warm acids UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00014175
Kaava: AuI
Sulamispiste: 120 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 8,25
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014175
CAS-numero: 10294-31-2
EINECS: 233-656-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04530