Kuivaustelineet, seinään kiinnitettävät, LaboPlast®
Toimittaja: BURKLE
9640-1060 9640-2040 9640-2050 9640-2060 9640-1040 9640-1050
149-0193EA 641 EUR
149-0193 149-1330 149-1331 149-1332 149-0191 149-0192
Kuivaustelineet, seinään kiinnitettävät, LaboPlast®
Koeputkitelineet Kuivatustelineet
PVC-teline, PP-koukut.
  • Eivät halkeile tai rikkoudu
  • Kestävät hyvin useimpia kemikaaleja
  • Irrotettava keräysastia, jossa on liitäntä tyhjennysletkuun (veden valutus laboratorioastiaan)
Joustavan PVC-telineen vakaita kuivaustappeja on saatavana kolmea eri pituutta (60, 100 ja 150 mm) ja niiden halkaisija on 6, 10 ja 12 mm. Tapit on mahdollista sijoittaa uudelleen milloin tahansa. Kuivaustelineet voidaan mukauttaa kuivattavien välineiden mukaan.
Toimitustiedot: Telineen mukana toimitetaan irrotettava pölyn- ja naarmunkestävä suojakalvo sekä tapit ja ruuvit seinäkiinnitystä varten.