Hopea standardiliuos, 10000 mg/L Ag 5 % typpihapossa (from Ag) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

14418.AE 14418.AD 14418.AP
14418.AEEA 390 EUR
14418.AE 14418.AD 14418.AP
Hopea standardiliuos, 10000 mg/L Ag 5 % typpihapossa (from Ag) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Silver Standards

Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397


Sertifikaatit: Traceable to NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR