Rhenium standard solution, 10000 mg/L Re in 5% typpihapossa (from Re) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
14416.AD 14416.AE 14416.AP
14416.ADEA 757 EUR
14416.AD 14416.AE 14416.AP
Rhenium standard solution, 10000 mg/L Re in 5% typpihapossa (from Re) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Rhenium Standards
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Sertifikaatit: Traceable to NIST