Nikkeli standardiliuos, 10000 mg/L Ni 5 % typpihapossa (from Ni) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

14414.AD 14414.AE 14414.AP
14414.ADEA 215 EUR
14414.AD 14414.AE 14414.AP
Nikkeli standardiliuos, 10000 mg/L Ni 5 % typpihapossa (from Ni) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Nickel Standards

Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137


Sertifikaatit: Traceable to NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR