Mangaani standardiliuos, 10000 mg/L Mn 5 % typpihapossa (from Mn) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
14413.AD 14413.AE 14413.AP
14413.ADEA 208 EUR
14413.AD 14413.AE 14413.AP
Mangaani standardiliuos, 10000 mg/L Mn 5 % typpihapossa (from Mn) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Manganese Standards
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Sertifikaatit: Traceable to NIST