Germanium standard solution, 10000 mg/L Ge in 5% typpihapossa with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
14410.AD 14410.AE 14410.AP
14410.ADEA 242 EUR
14410.AD 14410.AE 14410.AP
Germanium standard solution, 10000 mg/L Ge in 5% typpihapossa with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Germanium Standards
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Sertifikaatit: Traceable to NIST