Zirkonium standardiliuos, 10000 mg/L Zr in 5% kloorivetyhapossa (from ZrOCl₂) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

14386.AP 14386.AE 14386.AD
14386.APEA 1040 EUR
14386.AP 14386.AE 14386.AD
Zirkonium standardiliuos, 10000 mg/L Zr in 5% kloorivetyhapossa (from ZrOCl₂) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Zirconium Standards

Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303


Sertifikaatit: Traceable to NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR