di-Natriumvolframaattidihydraatii ≥99%, Purum, Fluka™

Toimittaja: Honeywell Chemicals
Varoitus

Synonyms: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate

14304-6X500G
14304-6X500GEA 1230 EUR
14304-6X500G
di-Natriumvolframaattidihydraatii ≥99%, Purum, Fluka™
di-Natriumvolframaattidihydraatii

  • ≥95% for general laboratory use.

Kaava: Na₂WO₄·2H₂O
Sulamispiste: 698 °C
Tiheys: 4,18 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149190
CAS-numero: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847

Order Now

Testitulosten erittely

Assay Min. 99 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.1 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR