Tehokas pesukone laboratoriolasitarvikkeille, Professional Line, 90 cm, GW4090-sarja
Toimittaja: SMEG
GW4090C GW4090 GW4090BXCA GW4090CA GW4090PA GW4090A
141-0695EA 14490 EUR
141-0695 141-0954 SMEGGW4090BXCA SMEGGW4090CA SMEGGW4090PA SMEGGW4090A
Tehokas pesukone laboratoriolasitarvikkeille, Professional Line, 90 cm, GW4090-sarja
Laboratoriolasinpesukoneet
Ammattikäyttöön tarkoitetut Smeg-pesu- ja desinfiointikoneet on valmistettu tiettyjen prosessien mukaisesti. Valmistuksessa on käytetty ammattitasoisia komponentteja ja erikoiskomponentteja, jotta saavutettaisiin teknisestä näkökulmasta parhaat mahdolliset tulokset. Pesukammiot on valmistettu laadukkaasta, ruostumattomasta AISI 316 l -teräksestä, joka kestää voimakkaita, lääke- ja elintarvikealalla käytettäviä happoja. GW4090-mallissa käytetään yhtä tai kahta tasoa erilaisten aineiden käsittelyyn. Kuivausjärjestelmällä voidaan pestä, desinfioida ja kuivata.
  • Pesu enintään 95 °C:ssa -