Pesukone laboratoriolasitarvikkeille, Professional Line, 60 cm, GW3060-sarja
Toimittaja: SMEG
GW3060BX GW3060BXC GW3060P GW3060SC GW3060S GW3060PA GW3060BXA GW3060SA GW3060BXCA GW3060SCA
141-0686EA 10030 EUR
141-0686 141-0687 141-0688 141-0690 141-0689 SMEGGW3060PA SMEGGW3060BXA SMEGGW3060SA SMEGGW3060BXCA SMEGGW3060SCA
Pesukone laboratoriolasitarvikkeille, Professional Line, 60 cm, GW3060-sarja
Laboratoriolasinpesukoneet
Nämä ammattikäyttöön tarkoitettujen Smeg-pesu- ja -lämpödesinfiointikoneiden laadukkaat materiaalit takaavat parhaat mahdolliset tulokset. Pesukammiot on valmistettu 316 L -laatuisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää vahvoja happoja (joita käytetään lääke- ja elintarvikealalla).
  • Pesu enintään 95 °C:ssa - antibakteerinen lämpödesinfiointi
  • Ohjelmoitava mikroprosessoriohjain: 20 kiinteää ohjelmaa ja 10 vapaata ohjelmaa
  • RS232, USB ja LAN ulkoiseen tulostimeen tai tietokoneeseen liittämistä varten
  • Ulkopaneelit ruostumatonta AISI 304 -terästä,