Potassium stannate trihydrate ≥95% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
14015.30 14015.A1
14015.30EA 93.3 EUR
14015.30 14015.A1
Potassium stannate trihydrate ≥95% (metals basis)
Potassium stannate trihydrate
Purity: 95+% CAS No.: 12125-03-0 Molecular Formula: K2SnO3.3H2O Formula Weight: 298.94 (244.89anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless MDL No.: MFCD00150391
Kaava: K₂O₃Sn·3H₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150391
CAS-numero: 12125-03-0
EINECS: 235-255-9