Vanadiini ≥99.5% (metals basis), sauvoja, Ø 6.35 mm (0.25 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

13996.BQ 13996.BU 13996.BY
13996.BQEA 352 EUR
13996.BQ 13996.BU 13996.BY
Vanadiini ≥99.5% (metals basis), sauvoja, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Vanadiini

Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈1.93g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453

Kaava: V
Kiehumispiste: 3477 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1896 °C
Tiheys: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011453
CAS-numero: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR