Titaani ≥99.99% (metals basis), folio, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

13975.FF 13975.FI 13975.GH
13975.FFEA 252 EUR
13975.FF 13975.FI 13975.GH
Titaani ≥99.99% (metals basis), folio, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Titaani

Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.7g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264

Kaava: Ti
Kiehumispiste: 3262 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1660 °C
Tiheys: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011264
CAS-numero: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR