Strontium standardiliuos, 1000 mg/L Sr 5 % typpihapossa (from Sr(NO₃)₂) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
13874.AD 13874.AE 13874.AP
13874.ADEA 129 EUR
13874.AD 13874.AE 13874.AP
Strontium standardiliuos, 1000 mg/L Sr 5 % typpihapossa (from Sr(NO₃)₂) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Strontium Standards
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂) in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Sertifikaatit: Traceable to NIST