Terbium standardiliuos, 1000 mg/L Tb 5 % typpihapossa ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
13860.AD 13860.AE 13860.AP
13860.ADEA 165 EUR
13860.AD 13860.AE 13860.AP
Terbium standardiliuos, 1000 mg/L Tb 5 % typpihapossa ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Terbium Standards
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Sertifikaatit: Traceable to NIST.