Boori standardiliuos, 1000 mg/L B in ammonium hydroxide solution (max. 1%) (from B(OH₃)) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

13859.AE 13859.AD 13859.AP
13859.AEEA 174 EUR
13859.AE 13859.AD 13859.AP
Boori standardiliuos, 1000 mg/L B in ammonium hydroxide solution (max. 1%) (from B(OH₃)) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Boron Standards

Molecular Formula: H₃BO₃ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034


Sertifikaatit: Traceable to NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR