Yttrium 1000 mg/L 5% typpihappoon (from Y₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

13855.AP 13855.AE 13855.AD
13855.APEA 475 EUR
13855.AP 13855.AE 13855.AD
Yttrium 1000 mg/L 5% typpihappoon (from Y₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Yttrium Standards

Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468


Sertifikaatit: Traceable to NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR