Tallium standardiliuos, 1000 mg/L TI 5 % typpihapossa (from Tl) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

13851.AD 13851.AE 13851.AP
13851.ADEA 122 EUR
13851.AD 13851.AE 13851.AP
Tallium standardiliuos, 1000 mg/L TI 5 % typpihapossa (from Tl) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Thallium Standards

Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063


Sertifikaatit: Traceable to NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR