Hopea standardiliuos, 1000 mg/L Ag 5 % typpihapossa (from Ag) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

13849.AD 13849.AE 13849.AP
13849.ADEA 134 EUR
13849.AD 13849.AE 13849.AP
Hopea standardiliuos, 1000 mg/L Ag 5 % typpihapossa (from Ag) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Silver Standards

Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397


Sertifikaatit: Traceable to NIST

Order Now

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00003397

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR