Palladium standardiliuos, 1000 mg/L Pd 20 % kloorivetyhapossa (from Pd) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

13833.AD 13833.AE 13833.AP
13833.ADEA 271 EUR
13833.AD 13833.AE 13833.AP
Palladium standardiliuos, 1000 mg/L Pd 20 % kloorivetyhapossa (from Pd) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Palladium Standards

Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603


Sertifikaatit: Traceable to NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR