Paloturvakaapit, tyyppi 90, Q-PEGASUS-90
Toimittaja: asecos
30002040 30002041 30002046 30002047 30002048 30002049 30002050 30042040 30042041 30042046 30042047 30042048 30042049 30042050 30074040 30074041 30074046 30074047 30074048 30074049 30074050 30075040 30075041 30075046 30075047 30075048 30075049 30075050
135-1743EA 4560 EUR
135-1743 135-1744 135-2358 135-2359 135-2360 135-2361 135-2362 135-1750 135-1751 135-2371 135-2372 135-2373 135-2374 135-2375 135-1754 135-1755 135-2400 135-2401 135-2402 135-2403 135-2404 135-2405 135-2406 135-2407 135-2408 135-2409 135-2410 135-2411
Paloturvakaapit, tyyppi 90, Q-PEGASUS-90
Kalusteet Säilytyskaapit
Tulenkestävät paloturvaakaapit, luokiteltu tyyppi 90 (kestää paloa jopa 90 minuuttia), turvallinen, kestävä ja helppokäyttöinen, kuljetusalusta ja kaksivärinen kaappi. PEGASUS-viiva vastaavat lähes täysin CLASSIC-tuotteita, mutta niissa on myös on integroitu AGT-toiminto (kaksiovisten kaappien käyttö yhdellä kädellä) ja integroitu TSA-toiminto (oven pysäytysjärjestelmä ja automaattinen oven sulkeminen).
  • Kestävä rakenne ja pitkä käyttöikä – ovessa kolme saranaa, suojaelementit asennettuna säilytyslokeron ulkopuolelle, mikä saa aikaan korroosion-,