Poistoilmajärjestelmä ja vetoyksiköt
Toimittaja: asecos
17177 17178 24315 24732 18568 14218 14220 16454
135-1803EA 1240 EUR
135-1803 135-1804 135-1806 135-1807 135-1805 135-1699 135-1934 135-1802
Poistoilmajärjestelmä ja vetoyksiköt
Kalusteet Säilytyskaapit
Kierrättävä ilmansuodatusjärjestelmä UFA.20.30
Vältä monimutkainen seinän ja katon läpäiseminen ja kalliit vetojärjestelmät. Ottaa höyryt talteen siellä, missä ne vapautuvat tai muodostuvat.
Erittäin joustava asennuspaikan valinta
Aktiivinen henkilösuoja haitallisten höyryjen talteenotolla suodatusjärjestelmään
Erittäin alhainen melutaso, vain noin 39 dB(A)
ATEX-yhteensopiva: CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
Kotelo valmistettu muovilaminoidusta teräslevystä
Monivaiheinen suodatusjärjestelmä ja virtajohto
Sisältää VDE-testatun poisto- ja suodatusvalvonnan
Optiset ja akustiset hälytykset, mukaanMore Product Information