Kaasupullokaapit, tyyppi 90, G-Ultimate
Toimittaja: asecos
30641001 30657001 30667001 30676001 30677001 30678001 30679001 30689001
135-1765EA 5820 EUR
135-1765 135-1766 135-1767 135-2447 135-2449 135-1768 135-2452 135-2458
Kaasupullokaapit, tyyppi 90, G-Ultimate
Kalusteet Säilytyskaapit
Tulenkestävät, tyypin 90 suojakaapit kaasupullojen turvalliseen säilytykseen rakennuksissa standardin DIN EN 14470-2 mukaisesti.
  • Easy installation of equipment and pipes - large interior height (1858 mm)
  • Access possibilities on the top of the cabinet
  • No unauthorised use - doors lockable with cylinder lock (suitable for locking systems)
  • Door opening angle max. 180°
  • Simple installation - adjusting aids to compensate for uneven floor
  • Quickly put into operation - integrated air ducts ready for connection to a technical exhaust system, complete and uniform