Natriumhypokloriitti 6 -14% available chlorine vesiliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
13440-500ML 13440-6X500ML
13440-500MLEA 78.5 EUR
13440-500ML 13440-6X500ML
Natriumhypokloriitti 6 -14% available chlorine vesiliuos, Fluka™
Natriumhypokloriitti
Kaava: ClNaO
Kiehumispiste: 111 °C
Sulamispiste: –30…–20 °C
Tiheys: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011120
CAS-numero: 7681-52-9
UN: 1791
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Assay of active chlorine 6 - 14 %