Kobolttisulfidi ≥99.5% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
13114.14 13114.22
13114.14EA 213 EUR
13114.14 13114.22
Kobolttisulfidi ≥99.5% (metals basis)
Kobolttisulfidi
Purity: 99.5% CAS No.: 1317-42-6 Molecular Formula: CoS (generally Co6S5 and/or Co4S3) Formula Weight: 91.00 Physical Form: -100 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016032
Kaava: CoS
Sulamispiste: >1116 °C
Tiheys: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016032
CAS-numero: 1317-42-6
EINECS: 215-273-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02511