Calcium wolframate ≥98%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
13051.14 13051.22 13051.36
13051.14EA 152 EUR
13051.14 13051.22 13051.36
Calcium wolframate ≥98%
Calcium wolframate
Purity: 98% CAS No.: 7790-75-2 Molecular Formula: CaWO4 Formula Weight: 287.93 Physical Form: -325 Mesh Powder Melting Point: 1620° MDL No.: MFCD00010913
Kaava: CaO₄W
Sulamispiste: 1620 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010913
CAS-numero: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4
Merck Index: 14,1712