Koboltti ≥99.9% (metals basis), paloja typ. 1.5 cm cubes low oxygen, vacuum remelted
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
12956.22
12956.22EA 2170 EUR
12956.22
Koboltti ≥99.9% (metals basis), paloja typ. 1.5 cm cubes low oxygen, vacuum remelted
Koboltti
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-48-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Kaava: Co
Kiehumispiste: 2870 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1495 °C
Tiheys: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010935
CAS-numero: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488