Hajunpoistosuojat, Odo-Clave®
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
H131980002 H131980000 H131980001 H131980003
129-4937EA 287 EUR
129-4937 129-4935 129-4936 129-4938
Hajunpoistosuojat, Odo-Clave®
Hajunpoistoaineet
These pads are impregnated with a deodorant that is released by heat, which doesn't merely mask autoclave odours but actually neutralises them.
  • Suojakansi sulaa autoklaavissa, jolloin deodorantti aktivoituu lämmöstä
  • Helppo käsitellä: kierrä vain pois rullalta ja laita pyyhe jokaiseen pussiin ennen autoklavoimista
  • Neljä miellyttävää tuoksua saatavilla
L×P: 32×32 mm
Pakkaus: Packed 10 pads per bag, 10 bags per box.