Pussit ja pussirullat sterilointiin
Toimittaja: S▄DPACK MEDICA
7600138 7600136
129-1403EA 81.1 EUR
129-1403 129-1433
Pussit ja pussirullat sterilointiin
Pussit ja sulkijat Sterilointipussit
Polyamidipussit kaikkiin kuumailmalla tapahtuviin sterilointisovelluksiin. Valmistettu kahdesta valmiiksi yhdistetystä muovikalvosta. Mukana sterilointi-indikaattori.
  • Ei erotettavissa
  • Saatavissa eri kokoisia versioita