Suljinnauhat
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
H131900000
129-1025EA 217 EUR
129-1025
Suljinnauhat
Kiinnitys
Strong twist tie bag closures easier to use than string or rubber bands. Made of soft, copper-tinned, annealed iron wire sealed in extruded virgin vinyl.
  • Voidaan käyttää autoklaavissa tai pakastimessa
  • Lämpötiloille -45...+121 °C
Ideal to bundle hard-to-handle items like rods, wires or tubes.