VWR®, Mopit, litteät, puhdastiloihin
Toimittaja: VWR Collection
129-0067EA 506 EUR
129-0067 129-0068 129-0069 129-0070 129-0071 129-0072
VWR®, Mopit, litteät, puhdastiloihin
Siivousvälineet
Vaahto, jossa 100-prosenttinen polyesterikansi. Sopii desinfiointiaineiden käyttämiseen lääkeaineiden tuotannossa tai aseptisissa tehtävissä. Litteä mopin pää sopii suurten pintojen, kuten lattioiden, seinien ja kattojen, puhdistamiseen. Matala rakenne, paksu pehmuste ja kulmikas pää helpottavat käyttöä.
  • Voidaan autoklavoida, pestä ja käyttää uudelleen
  • Hyvä kosteudensidonta mahdollistaa optimaalisen kosketuksen desinfiointiaineeseen
  • Saatavilla steriilinä ja ei-steriilinä versiona
  • Vastustaa myös vahvoja desinfiointiaineita
Sopii käytettäväksi luokan 10,More Product Information