VWR® PurSPONGE, Cleanroom Mop Heads
Toimittaja: VWR Collection
129-0048EA 845 EUR
129-0048 129-0051 129-0052 129-0053 129-0054 129-2504
VWR® PurSPONGE, Cleanroom Mop Heads
Siivousvälineet
Mopit, jotka soveltuvat märkäpyyhkimiseen steriileissä tiloissa ja puhdastiloissa. Yksiosainen, valmistettu erittäin imukykyisestä polyuretaanista. Nämä pinnoitetut moppipäät ovat ihanteellisia karkeiden tai teräväreunaisten pintojen desinfiointiin varmistaen silti erinomaisen nesteiden imeytymisen.
  • Models available for use with Perfex or Roll-O-Matic® handles
  • Perfex model made from PU (on PE base), coated or uncoated. Roll-O-Matic® model made from highly absorbent PU sponge with clamp, available with or without coating
Mallit saatavilla Perfex taiMore Product Information