Titaani ≥99.5% (metals basis), plate 100x100 mm (3.9x3.9 in), annealed, Thickness: 3.175 mm (0.125 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

12598.KG 12598.KJ
12598.KGEA 295 EUR
12598.KG 12598.KJ
Titaani ≥99.5% (metals basis), plate 100x100 mm (3.9x3.9 in), annealed, Thickness: 3.175 mm (0.125 in)
Titaani

Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈143g/pc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264

Kaava: Ti
Kiehumispiste: 3262 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1660 °C
Tiheys: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011264
CAS-numero: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR