Rauta(III)oksidi

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

12593.14
12593.14EA 0 EUR
12593.14
Rauta(III)oksidi
Rauta(III)oksidi
Kaava: Fe₂O₃
Sulamispiste: 1538 °C
Tiheys: 5,24 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00011008
CAS-numero: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR