Magnesiumoksidi hienojakoinen ≥96%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

12287.22 12287.36 12287.A1
12287.22EA 156 EUR
12287.22 12287.36 12287.A1
Magnesiumoksidi hienojakoinen ≥96%
Magnesiumoksidi

Purity: 96% CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO Formula Weight: 40.30 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 3.58 Refractive Index: 1.736 Odour: Odourless Melting Point: 2852° Boiling Point: 3600° Merck Reference: 14,5677 MDL No.: MFCD00011109

Kaava: MgO
Kiehumispiste: 3600 °C
Sulamispiste: 2852 °C
Tiheys: 3,58
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011109
CAS-numero: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 14,5677

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR