Vanadiini ≥99.5% (metals basis), jauhe -325 mesh

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

12234.03 12234.09 12234.18 12234.30
12234.03EA 123 EUR
12234.03 12234.09 12234.18 12234.30
Vanadiini ≥99.5% (metals basis), jauhe -325 mesh
Vanadiini

Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: Powder Density: 6.11 Appearance: Pale gray Odour: Odourless Boiling Point: 3000° UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011453

Kaava: V
Kiehumispiste: 3000 °C
Sulamispiste: 1900 °C
Tiheys: 6,11
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011453
CAS-numero: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR