Vismutti ≥99.99% (metals basis), pieces ≤ 10 cm (3.9 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

12208.30 12208.A1 12208.A7
12208.30EA 237 EUR
12208.30 12208.A1 12208.A7
Vismutti ≥99.99% (metals basis), pieces ≤ 10 cm (3.9 in)
Vismutti

Purity: 99.99% CAS No.: 7440-69-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033

Kaava: Bi
Kiehumispiste: 1490 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 271…272 °C
Tiheys: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134033
CAS-numero: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR