Imeytysainepakkaus, kannettava, SPILL-X®
Toimittaja: VWR Chemicals
121-0006EA 1860 EUR
121-0006 121-0007
Imeytysainepakkaus, kannettava, SPILL-X®
Imeytysaineet ja imeytysliinat
Developed to economically treat small spills, such as those that can occur in a laboratory environment. Provides easy access to the appropriate control agent for a particular type of chemical spill.
  • Imeyttää ja samalla neutraloi vaarallisen aineen
  • Turvallinen, helppokäyttöinen, erittäin imukykyinen
  • Neutraloi ja kiinteyttää hapot ja emäkset ja syntynyt jäte voidaan hävittää helposti (SPILL-X-A®, SPILL-X-C®)
  • Imeyttää liuottimet ja nostaa leimahduspisteen yli 60 °C:een tuottamatta toksisia sivutuotteita (SPILL-X-S®)
  • SPILL-X®-laatikkoa voi käyttää kannettavana