Iridium, musta ≥99.8% (metals basis), jauhe

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

12071.02 12071.04 12071.09
12071.02EA 968 EUR
12071.02 12071.04 12071.09
Iridium, musta ≥99.8% (metals basis), jauhe
Iridium

Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: S.A. 20m2/g UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062

Kaava: Ir
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011062
CAS-numero: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05098

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR