Platina, folio, Premion®, Thickness: 1 mm
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
12060.FF
12060.FFEA 5000 EUR
12060.FF
Platina, folio, Premion®, Thickness: 1 mm
Platina
Kaava: Pt
Kiehumispiste: 3827 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1769 °C
Tiheys: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011179
CAS-numero: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689