Turvakanisterit
Toimittaja: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
05KD 05KK 05KZ 10KD 10KK 10KZ 20KDL 20KK 20KZ
119-0172EA 332 EUR
119-0172 119-2045 119-2180 119-0116 119-2046 119-2181 119-2380 119-0121 119-2182
Turvakanisterit
Turvakannut
Ruostumatonta terästä.
  • Syttyvien nesteiden, kuten liuottimien, käyttöön paikan päällä
  • Räjähdyssuojattu liekkisuojuksilla (irrotettavissa) ja paineensäätöventtiileillä
  • Hanat ja annostelulaitteet ovat itsesulkeutuvia
  • Valmistusmateriaalina laadukas ja kemiallisesti kestävä ruostumaton teräs (paksuus 0,8 mm), tiivisteet PTFE:tä
  • Ergonominen muotoilu, helppo käsitellä
  • Itsesulkeutuvilla hanoilla varustetuissa malleissa on erillinen paineentasausruuvi. Ne soveltuvat vaakatasoiseen säilytykseen ja dekantointiin.
Kanisterimainen muoto säästääMore Product Information