Turvasuppilot
Toimittaja: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
TR1 TK51 TK61 TR2 T2 T182 TS TR3 TR2V TK71-180 TK71 TK61-180 TK51-180 TK50-180 TK50 T180
119-2410EA 71.5 EUR
119-2410 119-0132 119-0133 119-0134 119-0131 119-0155 119-0153 119-0152 119-0151 119-0150 119-0149 119-0148 119-0147 119-0146 119-0145 119-0141
Turvasuppilot
Suppilot Suojasuppilot
Ruostumatonta terästä.
  • Säiliöön kierrettävissä turvasuppiloissa on ylitäyttösuojaus, liekinestin, maadoitus, maadoitusliitäntä ja sulkukansi
  • Irrotettavat liekinestimet on helppo puhdistaa
  • Turvasuppilo ja muovikorkki auttavat täyttämään muovisäiliöt turvallisesti ja vaivattomasti (soveltuvat muun muassa jäteliuottimille)
  • Turvasuppilot, joissa 2 tuuman sahakierteet (S56×4), yhdistelmätynnyrien turvalliseen täyttöön
  • Perusmalli I: Ø 120 mm, korkeus kierteen yläpuolelta 140 mm
  • Litteä malli II: Ø 180 mm, korkeus kierteen