Turvatynnyrit
Toimittaja: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
10D 10K 10Z 25K 25Z 25ZI 50K 50Z 50ZI 10ZI 10S 10SI 200Z 200ZI 200K 10DI 100ZI 100Z 100K
119-2160EA 316 EUR
119-2160 119-0115 119-0119 119-0123 119-0124 119-0125 119-0126 119-0127 119-0128 119-0120 119-0117 119-0118 119-0164 119-0160 119-0158 119-0111 119-0110 119-0109 119-0108
Turvatynnyrit
Turvakannut
Nämä turvatynnyrit on tarkoitettu suurten syttyvien nestemäärien turvalliseen ja miellyttävään käsittelyyn sekä varastointiin.
  • Syttyvien nesteiden, kuten liuottimien, käyttöön paikan päällä
  • Räjähdyssuojattu liekkisuojuksilla (irrotettavissa) ja paineensäätöventtiileillä
  • Hanat ja annostelulaitteet ovat itsesulkeutuvia
  • Valmistusmateriaalina laadukas ja kemiallisesti kestävä ruostumaton teräs (paksuus 0,8...1,5 mm tilavuuden mukaan), tiivisteet PTFE:tä
  • Itsesulkeutuvalla hanalla varustetuissa malleissa on erillinen paineentasaus, joka maksimoi