Turvasäiliöt
Toimittaja: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
01D 01K 02D 02K 05D 05K 05KU 01DU 05DU 02DU 02KU 01KU SP2 SP1
119-0101EA 223 EUR
119-0101 119-2000 119-0104 119-2042 119-0171 119-2005 119-0114 119-0102 119-0107 119-0105 119-0106 119-0103 119-0113 119-0112
Turvasäiliöt
Turvakannut
Valmistusmateriaalina laadukas ja kemiallisesti kestävä ruostumaton teräs, tiivisteet PTFE:tä.
  • Helppo käsitellä, ergonominen muotoilu, erittäin stabiili
  • Liekkisuojukset, räjähdyssuojattu
  • Varoventtiili (avautuu noin 0,3 baarin paineessa)
  • Itsesulkeutuvat annostelulaitteet
  • Kostuttimet turvallista liuotinpesua varten
Pienten syttyvien nestemäärien turvalliseen ja miellyttävään käsittelyyn.