Volframidisulfidi ≥99.8% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
11829.18 11829.30
11829.18EA 211 EUR
11829.18 11829.30
Volframidisulfidi ≥99.8% (metals basis)
Volframidisulfidi
Purity: 99.8% CAS No.: 12138-09-9 Molecular Formula: WS2 Formula Weight: 247.98 Physical Form: Powder Density: 7.5 Appearance: Black Melting Point: 1250° dec. MDL No.: MFCD00011467
Kaava: S₂W
Sulamispiste: 1250 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 7,5
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011467
CAS-numero: 12138-09-9
EINECS: 235-243-3