Rodium ≥99.8% (metals basis), lanka, Ø 0.25 mm (0.01 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

11577.BU 11577.BY 11577.CC
11577.BUEA 776 EUR
11577.BU 11577.BY 11577.CC
Rodium ≥99.8% (metals basis), lanka, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Rodium

Purity: 99.8% CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: ≈0.61g/m MDL No.: MFCD00011201

Kaava: Rh
Kiehumispiste: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1960 °C
Tiheys: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011201
CAS-numero: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR