Rodium ≥99.8% (metals basis), lanka, Ø 0.5 mm (0.02 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

11576.BSEA 1490 EUR
11576.BS 11576.BR 11576.BV 11576.CB
Rodium ≥99.8% (metals basis), lanka, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Rodium
Kaava: Rh
Kiehumispiste: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1960 °C
Tiheys: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011201
CAS-numero: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR