Puhdistusliinat, uudelleenkäytettävät, viskoosia fleeceä, rullassa, Multitex® DR
Toimittaja: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
11830-02
115-2743EA 125 EUR
115-2743
Puhdistusliinat, uudelleenkäytettävät, viskoosia fleeceä, rullassa, Multitex® DR
Pyyhkeet, liinat ja sienet Uudelleenkäytettävät puhdistusliinat Liinat yleiskäyttöön
These reusable wipes made from viscose fleece are suitable for disinfecting and cleaning applications. They are intended to be used with the Wiper Bowl® Safe and Clean dispenser bucket.
  • Perforated roll
  • Tear-resistant
  • Highly absorbent and lint-free